Stampa…
4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201366-250MG PC201366-1G PC201366-5G
APOSPC201366-250MGEA 69.8 EUR
APOSPC201366-250MG APOSPC201366-1G APOSPC201366-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 96%
4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₄ClFN₂
Peso molecolare: 146,5501 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834964
CAS Number: 898044-50-3