Stampa…
3-(4-Fluorophenyl)thiomorpholine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201359-10G PC201359-1G PC201359-5G
APOSPC201359-10GEA 932 EUR
APOSPC201359-10G APOSPC201359-1G APOSPC201359-5G
3-(4-Fluorophenyl)thiomorpholine 95+%
3-(4-Fluorophenyl)thiomorpholine
Formula: C₁₀H₁₂FNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 887344-28-7