Stampa…
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201358-250MG PC201358-1G
APOSPC201358-250MGEA 408 EUR
APOSPC201358-250MG APOSPC201358-1G
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine 95%
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine
Formula: C₈H₇ClF₃N
Peso molecolare: 209,600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374613
CAS Number: 886368-66-7