Stampa…
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201353-25G PC201353-5G
APOSPC201353-25GEA 397 EUR
APOSPC201353-25G APOSPC201353-5G
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate
Formula: C₈H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863683
CAS Number: 884497-46-5