Stampa…
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (6-Fluoro-2-methylpyridin-3-yl)methanol, 6-Fluoro-3-hydroxymethyl-2-methylpyridine
PC201352-100MG PC201352-250MG PC201352-1G
APOSPC201352-100MGEA 81.5 EUR
APOSPC201352-100MG APOSPC201352-250MG APOSPC201352-1G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline 95+%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline
Formula: C₇H₈FNO
Peso molecolare: 141,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05662401
CAS Number: 884494-98-8