Stampa…
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201346-10G PC201346-1G PC201346-5G
APOSPC201346-10GEA 344 EUR
APOSPC201346-10G APOSPC201346-1G APOSPC201346-5G
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine
Formula: C₆H₄BrF₃N₂
Peso molecolare: 241,0086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848010
CAS Number: 882500-21-2