Stampa…
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
PC201345-10G PC201345-25G
APOSPC201345-10GEA 101 EUR
APOSPC201345-10G APOSPC201345-25G
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde 98%
5-(2-Fluorophenyl)pyrrole-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₈FNO
Peso molecolare: 189,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11875867
CAS Number: 881674-56-2