Stampa…
1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201340-250MG PC201340-1G PC201340-5G
APOSPC201340-250MGEA 111 EUR
APOSPC201340-250MG APOSPC201340-1G APOSPC201340-5G
1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone 98%
1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375077
CAS Number: 87674-21-3