Stampa…
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201335-1G PC201335-250MG PC201335-5G
APOSPC201335-1GEA 388 EUR
APOSPC201335-1G APOSPC201335-250MG APOSPC201335-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine 96%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine
Formula: C₆H₇FN₂
Peso molecolare: 126,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11100727
CAS Number: 870063-62-0