Stampa…
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201332-1G PC201332-5G
APOSPC201332-1GEA 171 EUR
APOSPC201332-1G APOSPC201332-5G
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95+%
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine
Formula: C7H5FN2O
Peso molecolare: 152,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09999137
CAS Number: 868271-13-0