Stampa…
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid
PC201328-10G PC201328-25G PC201328-5G
APOSPC201328-10GEA 390 EUR
APOSPC201328-10G APOSPC201328-25G APOSPC201328-5G
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185819
CAS Number: 860296-24-8