Stampa…
2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
PC201321-5G PC201321-1G PC201321-25G
APOSPC201321-5GEA 43.7 EUR
APOSPC201321-5G APOSPC201321-1G APOSPC201321-25G
2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,0225 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657979
CAS Number: 845866-92-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III