Stampa…
2,4-Difluoro-3-iodopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201318-250MG PC201318-1G
APOSPC201318-250MGEA 71.3 EUR
APOSPC201318-250MG APOSPC201318-1G
2,4-Difluoro-3-iodopyridine 98%
2,4-Difluoro-3-iodopyridine
Formula: C₅H₂F₂IN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09029861
CAS Number: 837364-88-2