Stampa…
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201307-250MG PC201307-1G
APOSPC201307-250MGEA 82.9 EUR
APOSPC201307-250MG APOSPC201307-1G
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂BrF₃N₂
Peso molecolare: 226,9820 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11046325
CAS Number: 785777-88-0