Stampa…
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(4-Trifluoromethylphenyl)ethylamine, 4-(Trifluoromethyl)phenethylamine
PC201305-10G PC201305-100G PC201305-25G PC201305-5G PC201305-1G
APOSPC201305-10GEA 114 EUR
APOSPC201305-10G APOSPC201305-100G APOSPC201305-25G APOSPC201305-5G APOSPC201305-1G
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01529875
CAS Number: 775-00-8
UN: 2735
ADR: 8,III