Stampa…
Ethyl-2-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-Fluoro-5-iodobenzoate
PC201304-1G PC201304-5G
APOSPC201304-1GEA 87.3 EUR
APOSPC201304-1G APOSPC201304-5G
Ethyl-2-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Ethyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Formula: C₉H₈FIO₂
Peso molecolare: 294,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204769
CAS Number: 773136-66-6