Stampa…
Ethyl-4-amino-3-fluorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-amino-3-fluorobenzoate
PC201297-10G PC201297-5G
APOSPC201297-10GEA 133 EUR
APOSPC201297-10G APOSPC201297-5G
Ethyl-4-amino-3-fluorobenzoate 97%
Ethyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,1796 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782043
CAS Number: 73792-12-8