Stampa…
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-amino-2-fluorobenzoate
PC201296-10G PC201296-100G PC201296-25G
APOSPC201296-10GEA 82.9 EUR
APOSPC201296-10G APOSPC201296-100G APOSPC201296-25G
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₈FNO₂
Peso molecolare: 169,1530 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037917
CAS Number: 73792-08-2