Stampa…
5-Amino-6-fluoro-1H-indazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201288-100MG PC201288-250MG PC201288-1G
APOSPC201288-100MGEA 133 EUR
APOSPC201288-100MG APOSPC201288-250MG APOSPC201288-1G
5-Amino-6-fluoro-1H-indazole 96%
5-Amino-6-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₆FN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261137
CAS Number: 709046-14-0