6-Fluoro-1-tetralone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201285-1G
PC201285-5G
APOSPC201285-1GEA
98.6
EUR
APOSPC201285-1G
APOSPC201285-5G
6-Fluoro-1-tetralone 97%
6-Fluoro-1-tetralone
Formula:
C₁₀H₉FO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09031370 CAS Number: 703-67-3 |