Stampa…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201283-100MG PC201283-250MG PC201283-1G
APOSPC201283-100MGEA 78.3 EUR
APOSPC201283-100MG APOSPC201283-250MG APOSPC201283-1G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine 95+%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formula: C₅H₄F₃N₃
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10697797
CAS Number: 69816-38-2