Stampa…
2-Fluorocyclohexanone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201281-100MG PC201281-250MG
APOSPC201281-100MGEA 121 EUR
APOSPC201281-100MG APOSPC201281-250MG
2-Fluorocyclohexanone 96%
2-Fluorocyclohexanone
Formula: C₆H₉FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076476
CAS Number: 694-82-6