Stampa…
4-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201277-10G PC201277-5G
APOSPC201277-10GEA 268 EUR
APOSPC201277-10G APOSPC201277-5G
4-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅ClFN
Peso molecolare: 215,7000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632528
CAS Number: 6716-98-9