3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201274-100MG
PC201274-250MG
PC201274-1G
APOSPC201274-100MGEA
64
EUR
APOSPC201274-100MG
APOSPC201274-250MG
APOSPC201274-1G
3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid 97%
3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
Formula:
C5H9FO2 Peso molecolare: 120,12 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17677039 CAS Number: 64241-77-6 |