Stampa…
4-Fluoro-7-azaindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201273-1G PC201273-5G
APOSPC201273-1GEA 308 EUR
APOSPC201273-1G APOSPC201273-5G
4-Fluoro-7-azaindole 97%
4-Fluoro-7-azaindole
Formula: C₇H₅FN₂
Peso molecolare: 136,1300 g/mol
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08272231
CAS Number: 640735-23-5