Stampa…
6-Fluoro-1H-benzimidazole-2-thiol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-thione
PC201265-1G PC201265-5G
APOSPC201265-1GEA 68.4 EUR
APOSPC201265-1G APOSPC201265-5G
6-Fluoro-1H-benzimidazole-2-thiol 95+%
6-Fluoro-1H-benzimidazole-2-thiol
Formula: C₇H₅FN₂S
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07432806
CAS Number: 583-42-6