Stampa…
2,6-Dichloro-3-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201260-10G PC201260-5G PC201260-1G
APOSPC201260-10GEA 179 EUR
APOSPC201260-10G APOSPC201260-5G APOSPC201260-1G
2,6-Dichloro-3-fluoropyridine 98%
2,6-Dichloro-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂FN
Peso molecolare: 165,9805 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09907815
CAS Number: 52208-50-1