Stampa…
Methyl-2-fluoroisonicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 2-fluoroisonicotinate
PC201256-1G PC201256-5G
APOSPC201256-1GEA 152 EUR
APOSPC201256-1G APOSPC201256-5G
Methyl-2-fluoroisonicotinate 95%
Methyl-2-fluoroisonicotinate
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656063
CAS Number: 455-69-6