Stampa…
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201253-1G PC201253-25G PC201253-5G
APOSPC201253-1GEA 82.9 EUR
APOSPC201253-1G APOSPC201253-25G APOSPC201253-5G
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₃F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263470
CAS Number: 433939-88-9