Stampa…
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine, (2-Fluorobenzyl)methylamine
PC201248-10G PC201248-25G
APOSPC201248-10GEA 104 EUR
APOSPC201248-10G APOSPC201248-25G
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Peso molecolare: 139,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04629633
CAS Number: 399-30-4