Stampa…
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201247-250MG PC201247-1G
APOSPC201247-250MGEA 42.2 EUR
APOSPC201247-250MG APOSPC201247-1G
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine 98%
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine
Formula: C₉H₉FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836135
CAS Number: 398487-76-8