2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201240-10G
PC201240-5G
APOSPC201240-10GEA
309
EUR
APOSPC201240-10G
APOSPC201240-5G
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine
Formula:
C₆H₅ClFN Peso molecolare: 145,56 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095216 CAS Number: 374633-32-6 |