Stampa…
2-Chloro-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201239-1G PC201239-250MG
APOSPC201239-1GEA 201 EUR
APOSPC201239-1G APOSPC201239-250MG
2-Chloro-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₂ClF₂NO₂
Peso molecolare: 193,54 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 36556-59-9