Stampa…
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate
PC201238-10G PC201238-1G PC201238-5G
APOSPC201238-10GEA 459 EUR
APOSPC201238-10G APOSPC201238-1G APOSPC201238-5G
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate 97%
Methyl-2-(3-amino-2,6-difluorophenyl)acetate
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Peso molecolare: 201,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658469
CAS Number: 361336-80-3