Stampa…
4-Chloro-2-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201236-100G PC201236-25G PC201236-5G
APOSPC201236-100GEA 439 EUR
APOSPC201236-100G APOSPC201236-25G APOSPC201236-5G
4-Chloro-2-fluoropyridine 98%
4-Chloro-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₃ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112503
CAS Number: 34941-92-9