Stampa…
7-Fluoro-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201233-5G PC201233-1G
APOSPC201233-5GEA 43.7 EUR
APOSPC201233-5G APOSPC201233-1G
7-Fluoro-1H-indazole 98%
7-Fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₅FN₂
Peso molecolare: 136,1264 g/mol
Punto di fusione: 123…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026976
CAS Number: 341-24-2