5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201227-1G
PC201227-250MG
PC201227-5G
APOSPC201227-1GEA
119
EUR
APOSPC201227-1G
APOSPC201227-250MG
APOSPC201227-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95+%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formula:
C₇H₄F₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07375388 CAS Number: 31224-82-5 |