Stampa…
2-Fluoro-1-iodo-4-nitrobenzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201225-10G PC201225-5G PC201225-1G
APOSPC201225-10GEA 176 EUR
APOSPC201225-10G APOSPC201225-5G APOSPC201225-1G
2-Fluoro-1-iodo-4-nitrobenzene 95+%
2-Fluoro-1-iodo-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
Peso molecolare: 267 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00033987
CAS Number: 2996-30-7