Stampa…
1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201208-1G PC201208-5G PC201208-10G
APOSPC201208-1GEA 58.2 EUR
APOSPC201208-1G APOSPC201208-5G APOSPC201208-10G
1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone 97+%
1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₈H₈FNO
Peso molecolare: 153,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835333
CAS Number: 2343-25-1