Stampa…
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201207-1G PC201207-250MG
APOSPC201207-1GEA 264 EUR
APOSPC201207-1G APOSPC201207-250MG
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95+%
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃ClFNO
Peso molecolare: 217,6700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09879244
CAS Number: 23123-11-7