3-Fluoro-4-pyridone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201201-10G
PC201201-1G
PC201201-5G
APOSPC201201-10GEA
440
EUR
APOSPC201201-10G
APOSPC201201-1G
APOSPC201201-5G
3-Fluoro-4-pyridone 95+%
3-Fluoro-4-pyridone
Formula:
C₅H₄FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
22282-73-1 |