Stampa…
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2012-1G PC2012-25G PC2012-5G
APOSPC2012-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2012-1G APOSPC2012-25G APOSPC2012-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₃IN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972657
CAS Number: 97760-97-9