2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201189-1G
PC201189-5G
APOSPC201189-1GEA
135
EUR
APOSPC201189-1G
APOSPC201189-5G
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12405741 CAS Number: 192927-69-8 |