6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201188-1G
PC201188-250MG
APOSPC201188-1GEA
116
EUR
APOSPC201188-1G
APOSPC201188-250MG
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₁ClFNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09026793 CAS Number: 191609-45-7 |