Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC201171-5G PC201171-25G
APOSPC201171-5GEA 101 EUR
APOSPC201171-5G APOSPC201171-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅BrF₃N
Peso molecolare: 240,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12828280
CAS Number: 172215-91-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III