Stampa…
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC201166-1G PC201166-250MG PC201166-500MG
APOSPC201166-1GEA 314 EUR
APOSPC201166-1G APOSPC201166-250MG APOSPC201166-500MG
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044735
CAS Number: 1683-49-4