Stampa…
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201150-10G PC201150-1G PC201150-5G
APOSPC201150-10GEA 516 EUR
APOSPC201150-10G APOSPC201150-1G APOSPC201150-5G
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃Cl₂FO₂
Peso molecolare: 209.0000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835200
CAS Number: 154257-76-8