4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₅F₃N₂ Punto di fusione: 58…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09056877 CAS Number: 147149-98-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |