Stampa…
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-3-formylbenzonitrile
PC201142-10G PC201142-25G PC201142-5G
APOSPC201142-10GEA 119 EUR
APOSPC201142-10G APOSPC201142-25G APOSPC201142-5G
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 95+%
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₄FNO
Peso molecolare: 149,1219 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974126
CAS Number: 146137-79-3