Stampa…
3-Bromo-5-fluoroquinoline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201138-100MG PC201138-250MG
APOSPC201138-100MGEA 275 EUR
APOSPC201138-100MG APOSPC201138-250MG
3-Bromo-5-fluoroquinoline 95+%
3-Bromo-5-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅BrFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22690573
CAS Number: 1416439-00-3